Learn More
Acide (S)-(+)-2-phénylpropionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392716
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392716 1 g 1g
11302726 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392716 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08802.03
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7782-24-3 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-24-3
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.177
Numéro MDL MFCD00063139
Clé InChI YPGCWEMNNLXISK-ZETCQYMHSA-N
Synonyme s-+-2-phenylpropionic acid, s-2-phenylpropanoic acid, 2s-2-phenylpropanoic acid, s-hydratropic acid, +-hydratropic acid, s-2-phenyl-propionic acid, s-alpha-methylbenzeneacetic acid, s-2-phenylpropionic acid, s-+-hydratropic acid, unii-988109nfbc
CID PubChem 2724622
ChEBI CHEBI:48527
Nom IUPAC Acide (2S)-2-phénylpropanoïque
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid
Point de fusion 30°C to 34°C
Densité 1.1
Point d’ébullition 264°C to 266°C
Point d’éclair 148°C (298°F)
Indice de réfraction 1.523
Quantité 1 g
Beilstein 2044507
Rotation optique +73° (c=1.6 in Chloroform)
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 97%