Learn More
Acide (S)-(+)-2-phénylpropionique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10710761 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10710761 250 mg Flacon en verre 250mg
10616544 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10710761 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 264652500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 7782-24-3 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-24-3
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Numéro MDL MFCD00063139
Clé InChI YPGCWEMNNLXISK-ZETCQYMHSA-N
Synonyme s-+-2-phenylpropionic acid, s-2-phenylpropanoic acid, 2s-2-phenylpropanoic acid, s-hydratropic acid, +-hydratropic acid, s-2-phenyl-propionic acid, s-alpha-methylbenzeneacetic acid, s-2-phenylpropionic acid, s-+-hydratropic acid, unii-988109nfbc
CID PubChem 2724622
ChEBI CHEBI:48527
Nom IUPAC Acide (2S)-2-phénylpropanoïque
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 29°C to 32°C
Couleur Blanc
Densité 1.1000g/mL
Point d’ébullition 115°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(C6H5)CO2H
Indice de réfraction 1.5223
Quantité 250 mg
Beilstein 09, 347
Gravité spécifique 1.1
Conditions de rotation spécifiques +75° (20°C c=3,CHCl3)
Rotation spécifique + 75
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.