Learn More
(S)-2-Pipéridineéthanol, TRC
Code produit 30411063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30411063 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30411063 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP481955100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-Piperidineethanol
CAS 103639-57-2
Formule moléculaire C7H15NO
Quantité 100 mg
Synonyme (2S)-2-Piperidineethanol, (-)-2-Piperidineethanol, (S)-2-(2-Hydroxyethyl)piperidine
Formule InChI InChI=1S/C7H15NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h7-9H,1-6H2/t7-/m0/s1
SMILES OCC[C@@H]1CCCCN1
Nom IUPAC 2-[(2S)-pipéridin-2-yl]éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 129.2
Poids de la formule 129.1154