Learn More
(S)-(-)-2-Acide pyrrolidinone-5-carboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11392577
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11392577 500 g 500g
11372577 25 g 25g
11382577 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11392577 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L11711.36
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 98-79-3 | C5H7NO3 | 129.12 g/mol
(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid is used as a building block for pharmaceuticals and asymmetric synthesis. It Is also used as a resolving agent for chiral bases and in an efficient synthesis of quinolizidine and indolizidine alkaloids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacide (S)-(-)-2-pyrrolidinone-5-carboxylique est utilisé comme bloc de construction pour les produits pharmaceutiques et la synthèse asymétrique. Il est également utilisé comme agent de résolution pour les bases chirales et dans une synthèse efficace des alcaloïdes de la quinolizidine et de lʼindolizidine.
Solubilité
Soluble dans lʼeau (10-15 % à 20°C), lʼalcool, lʼacétone, le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 98-79-3
Formule moléculaire C5H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 129.12
Numéro MDL MFCD00005272
Clé InChI ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-pyroglutamic acid, pyroglutamic acid, pidolic acid, 5-oxo-l-proline, h-pyr-oh, 5-oxoproline, s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, l-5-oxoproline, l-proline, 5-oxo
CID PubChem 7405
ChEBI CHEBI:18183
SMILES OC(=O)C1CCC(=O)N1
Specifications
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Point de fusion 158°C to 162°C
Quantité 500 g
Beilstein 82132
Merck Index 14,8001
Informations sur la solubilité Soluble in water (10-15% at 20°C),alcohol,acetone,dimethyl sufoxide and methanol.
Rotation optique −10.5° (c=5 in Water)
Nom IUPAC 5-oxopyrrolidine-2-acide carboxylique
Poids de la formule 129.12
Pourcentage de pureté ≥98%