Learn More
Acide (S)-(-)-2-pyrrolidone-5-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11986601 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11986601 500 g Flacon en plastique 500g
10148053 25 g Flacon en plastique 25g
10775961 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11986601 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 132125000
 Article restreint
Expédition estimée: 29-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 98-79-3 | C5H7NO3 | 129.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-79-3
Formule moléculaire C5H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 129.12
Numéro MDL MFCD00005272
Clé InChI ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-pyroglutamic acid, pyroglutamic acid, pidolic acid, 5-oxo-l-proline, h-pyr-oh, 5-oxoproline, s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, l-5-oxoproline, l-proline, 5-oxo
CID PubChem 7405
ChEBI CHEBI:18183
Nom IUPAC Acide (2 S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1CCC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid
Point de fusion 152.0°C to 162.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 22,284
Merck Index 15,8113
Conditions de rotation spécifiques − 27.50 (20.00°C c=10,1 N NaOH)
Rotation spécifique − 27.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: 100-150g/l (20°). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Poids de la formule 129.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.