Learn More
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31033884
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31033884 1 g
31021135 100 mg
31023293 250 mg
31029781 5 g
31025325 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31033884 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD123991g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
CAS 102507-13-1
Formule moléculaire C10H19NO5
Numéro MDL MFCD03094792
Quantité 1 g
SMILES CC(C)(O)[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 233.26
Pourcentage de pureté 97%