Learn More
R&D Systems™ S 2101
Code produit 18700278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18700278 50 mg 50mg
18797668 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18700278 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 5714/50
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. LSD1 inhibitor
S 2101 is a LSD1 inhibitor (IC50 = 990 nM; Ki = 610 nM). Exhibits selectivity for LSD1 over MAO-B and MAO-A (Ki values are 17 and 110 μM, respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R,2S)-rel-2-[3,5-Difluoro-2-(phenylmethoxy)phenyl]cycloprpanamine hydrochloride
CAS 1239262-36-2
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Cible Histone Demethylase Inhibitors
Formule moléculaire C16H15F2NO.HCl
Poids de la formule 311.75
Pureté >98%