Learn More
S 23, TRC
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | S 23 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H13ClF4N2O3/c1-17(27,9-28-12-4-5-14(19)15(20)7-12)16(26)25-11-3-2-10(8-24)13(6-11)18(21,22)23/h2-7,27H,9H2,1H3,(H,25,26)/t17-/m0/s1 |
| Poids de la formule | 416.0551 |
| Pourcentage de pureté | >95% |