Learn More
(S)-(-)-3,3’-Di-tert-butyl-5,5’,6,6-tétraméthylbiphényl-2,2’-diol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15427685
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15427685 250 mg 250mg
11312449 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15427685 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27342.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 205927-03-3 | C24H34O2 | 354.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 205927-03-3
Formule moléculaire C24H34O2
Poids moléculaire (g/mol) 354.53
Numéro MDL MFCD01862439
Clé InChI NMVVBVMYPLMIOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-2,2'-diol, 5,5',6,6'-tetramethyl-3,3'-di-tert-butyl-1,1'-biphenyl-2,2'-diol, 3,3'-di-t-butyl-5,5',6,6'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-2,2'-diol, s---3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, 6-tert-butyl-2-3-tert-butyl-2-hydroxy-5,6-dimethylphenyl-3,4-dimethylphenol, 2,2'-bi 6-tert-butyl-3,4-dimethylphenol, r-3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, s-3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, as-3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, s--5,5,6,6-tetramethyl-3,3-di-tert-butyl-1,1-biphenyl-2,2-diol
CID PubChem 3255344
Nom IUPAC 6-tert-butyl-2-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5,6-diméthylphényl)-3,4-diméthylphénol
SMILES CC1=CC(=C(O)C(=C1C)C1=C(C)C(C)=CC(=C1O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-3,3'-Di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol
Point de fusion 171°C to 173°C
Quantité 250 mg
Rotation optique −84° (c=0.35 in THF)
Poids de la formule 354.54
Pourcentage de pureté 99%