Learn More
(S)-(+)3,4,8,8a-tétrahydro-8a-méthyl-1,6(2 H,7H)-naphtalènedione, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2 g
Conditionnement:
2g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398046 2 g 2g
11388046 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398046 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13334.04
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 33878-99-8 | C11H14O2 | 178.231 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33878-99-8
Formule moléculaire C11H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 178.231
Numéro MDL MFCD00213797
Clé InChI DNHDRUMZDHWHKG-NSHDSACASA-N
Synonyme s-+-3,4,8,8a-tetrahydro-8a-methyl-1,6 2h,7h-naphthalenedione, 8as-8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydronaphthalene-1,6 2h,7h-dione, 8as-8a-methyl-3,4,7,8-tetrahydro-2h-naphthalene-1,6-dione, s-8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydronaphthalene-1,6 2h,7h-dione, 8as-8a-methyl-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydronaphthalene-1,6-dione, 8as-+-8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydronaphthalene-1,6 2h,7h-dione, 1,6 2h,7h-naphthalenedione, 3,4,8,8a-tetrahydro-8a-methyl-, 8as, wieland-mieschler ketone, 9-s-methyl-.delta.-5 10-octalin-1,6-dione, 8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydro-1,6 2h,7h-naphthalenedione #
CID PubChem 736069
Nom IUPAC (8aS)-8a-méthyl-3,4,7,8-tétrahydro-2H-naphtalène-1,6-dione
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCCC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-3,4,8,8a-Tetrahydro-8a-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione
Point de fusion 48°C to 52°C
Quantité 2 g
Beilstein 1569979
Rotation optique +100° (c=1 in Benzene)
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté 99%