Learn More
Acide (S)-3-Allyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino) propionique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15418346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15418346 1 g 1g
15438346 250 mg 250mg
15428346 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15418346 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63516.03
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 188970-92-5 | C22H22N2O6 | 410.426 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’acide (S)-3allyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)propionique est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Remarques
Conservation au congélateur à (-20°C). Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 188970-92-5
Formule moléculaire C22H22N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 410.426
Numéro MDL MFCD00273468
Clé InChI MPVGCCAXXFLGIU-IBGZPJMESA-N
Synonyme fmoc-dap alloc-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-allyloxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-dap aloc-oh, fmoc-3-allyloxy carbonyl amino-l-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-prop-2-en-1-yloxy carbonyl amino propanoic acid, ambotzfaa1366, fmoc-3-allyloxycarbonylamino-l-ala-oh, fmoc-dap alloc-oh hplc, n-, a-fmoc-n-, a-allyloxycarbonyl-l-2,3-diaminopropion, na-fmoc-nb-allyloxycarbonyl-l-2,3-diaminopropionic acid
CID PubChem 2756107
Nom IUPAC (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-32-(prop- -énoxycarbonylamino)acide propanoïque
SMILES C=CCOC(=O)NCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-3-Allyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)propionic acid
Quantité 1 g
Beilstein 9161065
Poids de la formule 410.42
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide