Learn More
Acide (S)-3-Allyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino) propionique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428346
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Tamaño de la unidad
15428346 5 g 5g
15438346 250 mg 250mg
15418346 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15428346 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63516.06
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 188970-92-5 | C22H22N2O6 | 410.426 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’acide (S)-3allyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)propionique est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Remarques
Conservation au congélateur à (-20°C). Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 188970-92-5
Formule moléculaire C22H22N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 410.426
Numéro MDL MFCD00273468
Clé InChI MPVGCCAXXFLGIU-IBGZPJMESA-N
Synonyme fmoc-dap alloc-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-allyloxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-dap aloc-oh, fmoc-3-allyloxy carbonyl amino-l-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-prop-2-en-1-yloxy carbonyl amino propanoic acid, ambotzfaa1366, fmoc-3-allyloxycarbonylamino-l-ala-oh, fmoc-dap alloc-oh hplc, n-, a-fmoc-n-, a-allyloxycarbonyl-l-2,3-diaminopropion, na-fmoc-nb-allyloxycarbonyl-l-2,3-diaminopropionic acid
CID PubChem 2756107
Nom IUPAC (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-32-(prop- -énoxycarbonylamino)acide propanoïque
SMILES C=CCOC(=O)NCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Especificaciones
Nom chimique ou matériau (S)-3-Allyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)propionic acid
Quantité 5 g
Beilstein 9161065
Poids de la formule 410.42
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.