Learn More
Acide (S)-3-Allyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino) propionique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
L’acide (S)-3allyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)propionique est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Remarques
Conservation au congélateur à (-20°C). Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-3-Allyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)propionic acid |
| Quantité | 250 mg |
| Beilstein | 9161065 |
| Poids de la formule | 410.42 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
| Forme physique | Solide |