Learn More
(S)-(+)-3-Amino-1-BOC-pipéridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11966381 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11966381 5 g Flacon en verre 5g
11956381 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11966381 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 437490050
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 625471-18-3 | C10H20N2O2 | 200.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625471-18-3
Formule moléculaire C10H20N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.28
Numéro MDL MFCD03094718
Clé InChI AKQXKEBCONUWCL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme s-1-boc-3-aminopiperidine, s-3-amino-1-n-boc-piperidine, tert-butyl 3s-3-aminopiperidine-1-carboxylate, s-tert-butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, s-3-amino-1-boc-piperidine, s-+-3-amino-1-boc-piperidine, 3s-3-aminopiperidine, n1-boc protected, s-1-boc-3-amniopiperidine, s-3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, s-3-amino-n-tboc-piperidine
CID PubChem 1501975
Nom IUPAC tert-butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(N)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-3-Amino-1-BOC-piperidine
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Rotation spécifique 30
Poids de la formule 200.28
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Gomme ou semi-solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(+)-3-Amino-1-BOC-piperidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.