Learn More
(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-pipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15413957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15413957 5 g 5g
15423957 250 mg 250mg
15403957 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15413957 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30538.06
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 625471-18-3 | C10H20N2O2 | 200.28 g/mol
(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidine is used to prepare selective noncovalent inhibitors of the bacterial cysteine protease IdeS. The product obtained by the reductive elimination reaction with ethylglyoxalte is used as a reference compound, which is used to determine the absolute configuration of the two enantiomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(S)-(+)-3-amino-1-boc-pipéridine est utilisé pour préparer des inhibiteurs sélectifs non covalents des IdeS bactériens de protéase de cystéine. Le produit obtenu par la réaction d‘élimination réductrice avec l‘éthylglyoxalte est utilisé comme composé de référence, qui est utilisé pour déterminer la configuration absolue des deux énantiomères.
Solubilité
Soluble dans le dimethylsulfoxide.
Remarques
Sensible à l‘air et au dioxyde de carbone. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et bases forts. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625471-18-3
Formule moléculaire C10H20N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.28
Numéro MDL MFCD03094718
Clé InChI AKQXKEBCONUWCL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme s-1-boc-3-aminopiperidine, s-3-amino-1-n-boc-piperidine, tert-butyl 3s-3-aminopiperidine-1-carboxylate, s-tert-butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, s-3-amino-1-boc-piperidine, s-+-3-amino-1-boc-piperidine, 3s-3-aminopiperidine, n1-boc protected, s-1-boc-3-amniopiperidine, s-3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, s-3-amino-n-tboc-piperidine
CID PubChem 1501975
Nom IUPAC tert-butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(N)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidine
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in dimethylsulfoxide.
Poids de la formule 200.28
Pourcentage de pureté 97%