Learn More
(S)-3-amino-2,3,4,5-tétrahydro-2-oxo-1H-1-benzazépine-1-acétique ester éthylique, TRC
Code produit 30313699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313699 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313699 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6091551G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic Acid Ethyl Ester
CAS 86499-52-7
Formule moléculaire C14H18N2O3
Quantité 1 g
Synonyme (S)-3-Amino-1-ethoxycarbonyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-[1]benzazepin-2-one, (3S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic Acid
Formule InChI InChI=1S/C14H18N2O3/c1-2-19-13(17)9-16-12-6-4-3-5-10(12)7-8-11(15)14(16)18/h3-6,11H,2,7-9,15H2,1H3/t11-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)CN1C(=O)[C@@H](N)CCc2ccccc12
Nom IUPAC 2-[(3S)-3-amino-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazépine-1-yl]acétate
Poids moléculaire (g/mol) 262.3
Poids de la formule 262.1317