Learn More
(S)-3-amino-2,3,4,5-tétrahydro-2-oxo-1H-1-benzazépine-1-acétique ester éthylique, TRC
Code produit 30326024
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326024 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326024 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA609155100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic Acid Ethyl Ester
CAS 86499-52-7
Formule moléculaire C14H18N2O3
Quantité 100 mg
Synonyme (S)-3-Amino-1-ethoxycarbonyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-[1]benzazepin-2-one, (3S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic Acid
Formule InChI InChI=1S/C14H18N2O3/c1-2-19-13(17)9-16-12-6-4-3-5-10(12)7-8-11(15)14(16)18/h3-6,11H,2,7-9,15H2,1H3/t11-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)CN1C(=O)[C@@H](N)CCc2ccccc12
Nom IUPAC 2-[(3S)-3-amino-2-oxo-4,5-dihydro-3H-1-benzazépine-1-yl]acétate
Poids moléculaire (g/mol) 262.3
Poids de la formule 262.1317