Learn More
(S)-3-Aminoazepan-2-one Hydrochloride, TRC
Code produit 30135263
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30135263 1 g 1g
30134296 500 mg 500mg
30010813 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135263 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA5838131G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26081-07-2
Formule moléculaire C6 H12 N2 O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 164.63
Synonyme 2H-Azepin-2-one, 3-aminohexahydro-, hydrochloride (1:1), (3S)-, 2H-Azepin-2-one, 3-aminohexahydro-, monohydrochloride, (3S)- (9CI), 2H-Azepin-2-one, 3-aminohexahydro-, monohydrochloride, (S)-, 2H-Azepin-2-one, 3-aminohexahydro-, monohydrochloride, L- (8CI), j, L-α-Amino-ε-caprolactam hydrochloride, L-α-Amino-ε-caprolactam, monohydrochloride, L-α-Aminocaprolactam monohydrochloride
Nom IUPAC (3S)-3-aminoazepan-2-one;hydrochloride
SMILES Cl.N[C@H]1CCCCNC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-3-Amino-2-oxo-azepane hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C6H12N2O.ClH/c7-5-3-1-2-4-8-6(5)9;/h5H,1-4,7H2,(H,8,9);1H/t5-;/m0./s1
Quantité 1 g
Poids de la formule 164.0716
Conditions d’expédition Room Temperature