Learn More
(S)-3-Aminobutan-1-ol, TRC
Code produit 30134505
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
2.5 g
5 g
Conditionnement:
100mg
2.50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134505 100 mg 100mg
30133435 2.5 g 2.50g
30008973 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134505 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA601888100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61477-39-2
Formule moléculaire C4 H11 N O
Poids moléculaire (g/mol) 89.14
Synonyme (3S)-3-Amino-1-butanol, (3S)-3-Aminobutan-1-ol
Nom IUPAC (3S)-3-aminobutan-1-ol
SMILES C[C@H](N)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-3-Aminobutan-1-ol
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H11NO/c1-4(5)2-3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3/t4-/m0/s1
Poids de la formule 89.0841