Learn More
(S)-3-Aminopipéridin-2-1, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (S)-3-Aminopipéridine-2-1 |
| Quantité | 250 mg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Poids de la formule | 114.0793 |
| Poids moléculaire | 114.15 |