Learn More
(S)-3-Aminopipéridin-2-1, TRC
Code produit 30133391
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133391 500 mg 500mg
30009913 250 mg 250mg
30003948 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133391 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA633018500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34294-79-6
Formule moléculaire C5 H10 N2 O
Synonyme (3S)-3-Amino-2-pipéridinone∣(3S)-3-Aminopipéridine-2-1∣L-Orinithine Lactame ;
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-3-Aminopipéridine-2-1
Quantité 500 mg
Conditions d’expédition Température ambiante
Poids de la formule 114.0793
Poids moléculaire 114.15