Learn More
Dichlorhydrate de (S)-(+)-3-aminopipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312809 1 g 1g
15457715 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312809 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27700.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 334618-07-4 | Molecular Formula: C5H14Cl2N2 | Molecular Weight: 173.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 334618-07-4
Formule moléculaire C5H14Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 173.08
Numéro MDL MFCD03427036
Clé InChI GGPNYXIOFZLNKW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme s-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-piperidin-3-amine dihydrochloride, s-+-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-3-aminopiperidine 2hcl, 3s-piperidin-3-amine dihydrochloride, s-+-3-aminopiperidine 2hcl, 3-piperidinamine, dihydrochloride, 3s, 3s-3-piperidinamine dihydrochloride, 3s-3-aminopiperidine dihydrochloride, s-piperidin-3-ylamine dihydrochloride
CID PubChem 16218278
Nom IUPAC (3 S)-pipéridine-3-amine ; dichlorhydrate
SMILES Cl.Cl.NC1CCCNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-3-Aminopiperidine dihydrochloride
Point de fusion ∽210°C (decomposition)
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Rotation optique +1.6° (c=1 in Water)
Poids de la formule 173.08
Pourcentage de pureté 98%