Learn More
Chlorhydrate de (S)-3-aminotétrahydrofurane, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15585936 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15585936 5 g 5g
15575936 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15585936 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 456930050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 204512-95-8
Formule moléculaire C4H9NO·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 123.58
Clé InChI MHOVLDXJDIEEMJ-WCCKRBBISA-N
Synonyme s-tetrahydrofuran-3-amine hydrochloride, s-3-aminotetrahydrofuran hydrochloride, 3s-oxolan-3-amine hydrochloride, s-3-aminotetrahydrofuran hcl, s-tetrahydrofuran-3-amine hcl, s-tetrahydro-furan-3-ylamine hydrochloride, 3-furanamine, tetrahydro-, hydrochloride, 3s, s-3-aminotetrahydrofuranhydrochloride, pubchem15126, ksc916a5t
CID PubChem 18664284
Nom IUPAC (3S)-oxolan-3-amine ; chlorhydrate
SMILES C1COCC1N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride
Point de fusion 140.0°C to 145.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94.0 to max. 106% min. (Argentometry)
Quantité 5 g
Rotation spécifique -7.4
Poids de la formule 123.58
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride, 95%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement