Learn More
Sel de p-toluènesulfonate (S)-(-)-3-aminotétrahydrofurane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10775072 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10775072 5 g Flacon en verre 5g
10547410 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10775072 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 435830050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 104530-79-2 | C4H9NO | 87.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104530-79-2
Formule moléculaire C4H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
Numéro MDL MFCD08234425,MFCD07778394
Clé InChI MIPHRQMEIYLZFZ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme s-3-aminotetrahydrofuran, s-tetrahydrofuran-3-amine, 3s-oxolan-3-amine, 3-furanamine,tetrahydro-, 3s, s-tetrahydro-furan-3-ylamine, tetrahydrofuran-3beta-amine, s-3-amino-tetrahydrofuran, 5-tetrahydrofuran-3-amine, 3s-tetrahydro-3-furanamine, 3s-tetrahydrofuran-3-amine
CID PubChem 14243168
Nom IUPAC oxolan-3-amine
SMILES NC1CCOC1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluenesulfonate salt
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 137.9°C to 142.8°C
Couleur Blanc à marron
Analyse élémentaire 48.9 to 53.0 % C 5.2 to 5.6 % N
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Rotation spécifique -4
Poids de la formule 259.32
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran p-toluenesulfonate salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.