Learn More
(S)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31030759
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31030759 1 g
31020978 25 g
31021941 10 g
31021148 5 g
31014924 100 g
31025414 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31030759 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD007991251g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
CAS 102308-32-7
Formule moléculaire C11H19NO4
Numéro MDL MFCD00209557
Quantité 1 g
SMILES O=C(N1C(C)(C)OC[C@H]1C=O)OC(C)(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 229.27
Pourcentage de pureté 95%