Learn More
Acide (S)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15439485
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15439485 5 g 5g
15449485 250 mg 250mg
15429485 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15439485 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51987.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 162558-25-0 | C23H26N2O6 | 426.469 g/mol
As lysine residue its 3-amino group is often used for carrying a tag moiety such as a fluorescent dye, a quencher or biotin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Comme résidu de lysine, son groupe 3-amino est souvent utilisé pour transporter un fragment de marquage tel qu’un colorant fluorescent, un extincteur ou de la biotine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
À conserver à l’abri de la chaleur et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 162558-25-0
Formule moléculaire C23H26N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 426.469
Numéro MDL MFCD00235896
Clé InChI PKAUMAVONPSDRW-IBGZPJMESA-N
Synonyme fmoc-dap boc-oh, n-fmoc-n'-boc-l-2,3-diaminopropionic acid, fmoc-dpr boc-oh, fmoc-l-2,3-diaminopropionic acid boc, fmoc-alpha,beta-diaminopropionic acid boc-oh, 2s-3-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-l-dap boc, fmoc-dap boc, fmoc-l-dpa boc-oh, ambotzfaa1367
CID PubChem 2756103
Nom IUPAC (2S)-2-(9H-fluorèn-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionic acid
Quantité 5 g
Beilstein 7057792
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 426.47
Pourcentage de pureté 95%