Learn More
Acide (S)-3-(Boc-amino)-3-phénylpropionique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15458597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458597 250 mg 250mg
15438597 1 g 1g
15448597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15458597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52072.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 103365-47-5 | C14H19NO4 | 265.309 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103365-47-5
Formule moléculaire C14H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 265.309
Numéro MDL MFCD01860892
Clé InChI JTNQFJPZRTURSI-NSHDSACASA-N
Synonyme boc-s-3-amino-3-phenylpropionic acid, s-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, s-3-n-boc-amino-beta-phenylalanine, s-n-boc-3-amino-3-phenylpropanoic acid, boc-d-beta-phe-oh, boc-d-beta-phenylalanine, s-boc-beta3-phenylalanine, boc-s-phenylalanine, 3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, s-3-boc-amino-3-phenylpropionic acid
CID PubChem 2734490
Nom IUPAC Acide (3S)-3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phénylpropanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Quantité 250 mg
Beilstein 4695945
Poids de la formule 265.31
Pourcentage de pureté 95%