Learn More
(S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
(S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le (S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et le dioxyde de carbone.
Spécification
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | (S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine |
| Point de fusion | 50°C to 54°C |
| Numéro UN | UN3259 |
| Beilstein | 5377813 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 186.25 |
| Rotation optique | −23° (c=1 in Methanol) |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.