Learn More
(S)-(-)-3-(boc-amino)pyrrolidine, 99 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11335525
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11335525 5 g 5g
11325525 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11335525 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19693.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 122536-76-9 | C9H18N2O2 | 186.255 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122536-76-9
Formule moléculaire C9H18N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.255
Numéro MDL MFCD00143194
Clé InChI DQQJBEAXSOOCPG-ZETCQYMHSA-N
Synonyme s-3-boc-amino pyrrolidine, s-tert-butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, s---3-boc-amino pyrrolidine, s-3-n-boc-aminopyrrolidine, tert-butyl n-3s-pyrrolidin-3-yl carbamate, s-+-3-boc-amino pyrrolidine, 3s---3-tert-butoxycarbonylamino pyrrolidine, tert-butyl s-pyrrolidin-3-ylcarbamate, s-3bocap, 3s---3-boc-amino pyrrolidine
CID PubChem 1514396
Nom IUPAC N-[(3S)-pyrrolidin-3-yl]carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
Point de fusion 50°C to 54°C
Notes de pourcentage du dosage ee 99 %
Numéro UN UN3259
Beilstein 5377813
Quantité 5 g
Poids de la formule 186.25
Rotation optique −23° (c=1 in Methanol)
Sensibilité Air sensitive
Pourcentage de pureté 99%