Learn More
(S)-3-(Boc-amino)pyrrolidine, TRC
Code produit 30344601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30344601 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30344601 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB62123010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
CAS 122536-76-9
Formule moléculaire C9H18N2O2
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-4-5-10-6-7/h7,10H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)/t7-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCNC1
Nom IUPAC tert-butil N-[(3S)-pyrrolide-3-yl]carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 186.25
Poids de la formule 186.1368