Learn More
Acide (S)-3-boc-thiazolidine-2-carboxylique 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15419547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15419547 5 g 5g
15429547 250 mg 250mg
15409547 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15419547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52793.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 891192-95-3 | C9H15NO4S | 233.282 g/mol
(S)-3-Boc-thiazolidine-2-carboxylic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide (S)-3-boc-thiazolidine-2-carboxylique est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 891192-95-3
Formule moléculaire C9H15NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 233.282
Numéro MDL MFCD02682342
Clé InChI HYAXPNDMEODKHI-LURJTMIESA-N
Synonyme s-3-boc-2-thiazolidinecarboxylic acid, s-3-tert-butoxycarbonyl thiazolidine-2-carboxylic acid, 2s-3-tert-butoxycarbonyl-1,3-thiazolidine-2-carboxylic acid, 2,3-thiazolidinedicarboxylic acid, 3-1,1-dimethylethyl ester, 2s, s-3-boc-thiazolidine-2-carboxylic acid, n-boc s thiazolidine-2-carboxylic acid, n-boc-s-thiazolidine-2-carboxylic acid, s-thiazolidine-2,3-dicarboxylic acid 3-tert-butyl ester, 2s-3-tert-butoxy carbonyl-1,3-thiazolidine-2-carboxylic acid, 2s-2,3-thiazolidinedicarboxylic acid, 3-1,1-dimethylethyl ester
CID PubChem 14775612
Nom IUPAC Acide (2S)-3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-1,3-thiazolidine-2-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCSC1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-3-Boc-thiazolidine-2-carboxylic acid
Point de fusion 90°C to 93°C
Quantité 5 g
Rotation optique −47° (c=5 in Methanol)
Poids de la formule 233.28
Pourcentage de pureté 97%