Learn More
Alcool de (S)-3-bromo-alpha-méthylbenzyle, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10432303 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
1 g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10432303 1 g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10432303 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 376500010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 134615-22-8 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-3-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
CAS 134615-22-8
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Excès énantiomérique 97.5% min. (GC)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H9BrO
Formule linéaire CH3CH(OH)C6H4Br
Numéro MDL MFCD06201859
Quantité 1 g
Synonyme s-1-3-bromophenyl ethanol, 1s-1-3-bromophenyl ethan-1-ol, 1s-1-3-bromophenyl ethanol, s-3-bromo-??-methylbenzyl alcohol, s---1-3-chlorophenyl ethanol
Clé InChI ULMJQMDYAOJNCC-LURJTMIESA-N
SMILES CC(C1=CC(=CC=C1)Br)O
Nom IUPAC (1S)-1-(3-bromophényl)éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 201.06
CID PubChem 6951261
Poids de la formule 201.06
Pourcentage de pureté 95%,98% ee
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-3-Bromo-a-methylbenzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.