Learn More
(S)-(-)-3-Chloro-1-phényl-1-propanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15451018
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15451018 250 mg 250mg
15431018 1 g 1g
15441018 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15451018 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54847.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 100306-34-1 | C9H11ClO | 170.636 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100306-34-1
Formule moléculaire C9H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 170.636
Numéro MDL MFCD00013309
Clé InChI JZFUHAGLMZWKTF-VIFPVBQESA-N
Synonyme s---3-chloro-1-phenyl-1-propanol, s-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, s-3-chloro-1-phenyl-1-propanol, 1s-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, 1s-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, s-3-chloro-1-phenylpropanol, s-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, pubchem6275
CID PubChem 2777894
Nom IUPAC (1S)-3-chloro-1-phénylpropan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCCl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
Point de fusion 58°C to 60°C
Quantité 250 mg
Rotation optique −26° (c=1 in Chloroform)
Poids de la formule 170.64
Pourcentage de pureté ≥98%