Learn More
Chlorhydrate de(S)-(+)-3-fluoropyrrolidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15487695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15487695 250 mg 250mg
11441820 1 g 1g
11451820 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15487695 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27536.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 136725-53-6 | C4H9ClFN | 125.571 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136725-53-6
Formule moléculaire C4H9ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 125.571
Numéro MDL MFCD04038718
Clé InChI LENYOXXELREKGZ-WCCKRBBISA-N
Synonyme s-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, s-+-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3s-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3s-+-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, s-3-fluoro-pyrrolidine hcl, s ;-3-fluoropyrrolidine hydrochloride, 3s-3-fluoropyrrolidine, chloride, s-3-fluoropyrrolidine hcl
CID PubChem 16217739
Nom IUPAC (3S)-3-fluoropyrrolidine ; chlorhydrate
SMILES C1CNCC1F.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Point de fusion 183°C to 186°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 125.57
Pourcentage de pureté 97%