Learn More
(S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one, TRC
Code produit 30390400
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30390400 50 mg
30392004 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30390400 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH29580050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130676-64-1
Formule moléculaire C22 H40 O2
Poids moléculaire (g/mol) 336.55
Synonyme (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one (9CI)
Nom IUPAC (2S)-5-hexyl-2-undyl-2,3-dihydropyran-6-un
SMILES CCCCCCCCCCC[C@H]1CC=C(CCCCCC)C(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H40O2/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-15-17-21-19-18-20(22(23)24-21)16-14-8-6-4-2/h18,21H,3-17,19H2,1-2H3/t21-/m0/s1
Poids de la formule 336.3028