Learn More
(S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one, TRC
Code produit 30392004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30392004 5 mg
30390400 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30392004 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH2958005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 130676-64-1
Formule moléculaire C22 H40 O2
Poids moléculaire (g/mol) 336.55
Synonyme (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one (9CI)
Nom IUPAC (2S)-5-hexyl-2-undyl-2,3-dihydropyran-6-un
SMILES CCCCCCCCCCC[C@H]1CC=C(CCCCCC)C(=O)O1
Specifications
Nom chimique ou matériau (S)-3-Hexyl-5,6-dihydro-6-undecyl-2H-pyran-2-one
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H40O2/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-15-17-21-19-18-20(22(23)24-21)16-14-8-6-4-2/h18,21H,3-17,19H2,1-2H3/t21-/m0/s1
Poids de la formule 336.3028