Learn More
Acide (S)-3-hydroxy-3-phénylpropanoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10625501 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10625501 1 g Flacon en verre 1g
10561714 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10625501 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 412120010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 36567-72-3 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36567-72-3
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00145262
Clé InChI AYOLELPCNDVZKZ-QMMMGPOBSA-N
Synonyme s-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, 3s-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, s-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, ?-3-phenylhydracrylic acid, s---3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, benzenepropanoic acid,, a-hydroxy-,, as, s---3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, 98+%, unii-s2w4lws09c component, s-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid sum of enantiomers, gc
CID PubChem 2735057
ChEBI CHEBI:51058
Nom IUPAC Acide (3S)-3-hydroxy-3-phénylpropanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 116.0°C to 119.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Conditions de rotation spécifiques −22.50° (20°C c=4,CH3OH)
Rotation spécifique − 22.50
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ressemblant à des aiguilles