Learn More
Acide (S)-(-)-3-hydroxy-3-phénylpropionique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11379575
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11379575 250 mg 250mg
11369575 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11379575 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19041.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 36567-72-3 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36567-72-3
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00145262
Clé InChI AYOLELPCNDVZKZ-QMMMGPOBSA-N
Synonyme s-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, 3s-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, s-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, ?-3-phenylhydracrylic acid, s---3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, benzenepropanoic acid,, a-hydroxy-,, as, s---3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, 98+%, unii-s2w4lws09c component, s-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid sum of enantiomers, gc
CID PubChem 2735057
ChEBI CHEBI:51058
Nom IUPAC Acide (3S)-3-hydroxy-3-phénylpropanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Point de fusion 117°C to 119°C
Quantité 250 mg
Beilstein 3197773
Rotation optique −22° (c=4 in Methanol)
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté ≥98%