Learn More
(S)-3-Hydroxyisobutyric Acid Potassium Salt, TRC
Code produit 30404838
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30404838 500 mg 500mg
30395899 100 mg -
30393876 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30404838 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH943225500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1402163-95-4
Formule moléculaire C4H7KO3
Poids moléculaire (g/mol) 142.19
Synonyme 3-Hydroxy-2-methylpropanoic Acid Potassium Salt
Nom IUPAC potassium;(2S)-3-hydroxy-2-methylpropanoate
SMILES [K+].C[C@@H](CO)C(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-3-Hydroxyisobutyric Acid Potassium Salt
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H8O3.K/c1-3(2-5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m0./s1
Poids de la formule 142.0032