Learn More
(S)-(-)-3-hydroxypyrrolidine, 99 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358856 5 g 5g
11368856 250 mg -
11348856 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11358856 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19498.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 100243-39-8 | C4H10NO | 88.13 g/mol
(S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(S)-(-)-3-hydroxypyrrolidine est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits agrochimiques pharmaceutiques et les colorants.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants. Elle est hygroscopique et sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100243-39-8
Formule moléculaire C4H10NO
Poids moléculaire (g/mol) 88.13
Numéro MDL MFCD00192426
Clé InChI JHHZLHWJQPUNKB-BYPYZUCNSA-O
Synonyme s-pyrrolidin-3-ol, s-3-hydroxypyrrolidine, 3s-pyrrolidin-3-ol, s-3-pyrrolidinol, s---3-pyrrolidinol, 3-pyrrolidinol, 3s, 3s-3-pyrrolidinol, 3s-3-hydroxypyrrolidine, s-3-hydroxy-pyrrolidine, s---3-hydroxypyrrolidine
CID PubChem 2733874
SMILES O[C@H]1CC[NH2+]C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine
Point de fusion 15°C
Densité 1.048
Point d’ébullition 108°C to 110°C (8 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Notes de pourcentage du dosage ee 99 %
Indice de réfraction 1.49
Quantité 5 g
Beilstein 4652606
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Rotation optique −6.5° (c=3.5 in Methanol)
Nom IUPAC (3S)-pyrrolidine-3-ol
Poids de la formule 87.12
Pourcentage de pureté 99%