Learn More
Chlorhydrate de (S)-3-hydroxypyrrolidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15469577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15469577 1 g 1g
15479577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15469577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52815.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 122536-94-1 | C4H10ClNO | 123.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122536-94-1
Formule moléculaire C4H10ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 123.58
Numéro MDL MFCD00272298
Clé InChI QPMSJEFZULFYTB-WCCKRBBISA-N
Synonyme s-3-hydroxypyrrolidine hydrochloride, s-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, 3s-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, s-+-3-pyrrolidinol hydrochloride, s-3-hydroxypyrrolidine-hcl, s-3-pyrrolidinol hydrochloride, 3s-pyrrolidinol hydrochloride, s-3-pyrrolidinol hcl, s-pyrrolidin-3-ol, hcl, s---3-pyrrolidinol hydrochloride
CID PubChem 22309122
Nom IUPAC (3S)-pyrrolidine-3-ol ; chlorhydrate
SMILES C1CNCC1O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
Point de fusion 106°C to 107°C
Point d’ébullition 108°C to 110°C (8 mmHg)
Quantité 1 g
Poids de la formule 123.58
Pourcentage de pureté 97%