Learn More
(S)-3-Hydroxypyrrolidine Chlorhydrate, TRC
Code produit 30400120
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30400120 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30400120 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH95029050G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride
CAS 122536-94-1
Formule moléculaire C4H9NO . (HCl)
Quantité 50 g
Synonyme (3S)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride, (3S)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride, (3S)-Pyrrolidin-3-ol Hydrochloride, (S)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride, (S)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride, 3(S)-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C4H9NO.ClH/c6-4-1-2-5-3-4;/h4-6H,1-3H2;1H/t4-;/m0./s1
SMILES Cl.O[C@H]1CCNC1
Nom IUPAC (3S)-pyrrolidin-3-ol ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 123.58
Poids de la formule 123.0451