Learn More
(S)-3-Hydroxypyrrolidine, TRC
Code produit 30404482
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30404482 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30404482 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH953668500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (3S)-3-Hydroxypyrrolidine
CAS 100243-39-8
Formule moléculaire C4 H9 N O
Quantité 500 mg
Synonyme 3-Pyrrolidinol, (3S)- (9CI, ACI), (3S)-3-Pyrrolidinol (ACI), 3-Pyrrolidinol, (S)- (ZCI), (+)-3-Pyrrolidinol, (3S)-3-Hydroxypyrrolidine, (3S)-Pyrrolidinol, (S)-(+)-3-Pyrrolidinol, (S)-3-Hydroxypyrrolidine, (S)-3-Pyrrolidinol, 3-(S)-Hydroxypyrrolidine
Formule InChI InChI=1S/C4H9NO/c6-4-1-2-5-3-4/h4-6H,1-3H2/t4-/m0/s1
SMILES O[C@H]1CCNC1
Nom IUPAC (3S)-pyrrolidine-3-ol
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
Poids de la formule 87.068