Learn More
Acide (S)-3-méthylheptanoïque-d3, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-3-Methylheptanoic Acid-d3 |
| CAS | 1329647-33-7 |
| Formule moléculaire | C8H13D3O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | (S)-(-)-3-Methylheptanoic Acid-d3, (S)-3-Methyl-heptanoic Acid-d3 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H16O2/c1-3-4-5-7(2)6-8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/t7-/m0/s1/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[C@@H](CCCC)CC(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (3S)-3-(tridéutérométhyl)heptanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 147.23 |
| Poids de la formule | 147.1339 |