Learn More
(S)-(-)-3-Pyrolidinol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10439481 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10439481 1 g Flacon en verre 1g
10094053 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10439481 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 339430010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 100243-39-8 | C4H10NO | 88.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100243-39-8
Formule moléculaire C4H10NO
Poids moléculaire (g/mol) 88.13
Numéro MDL MFCD00192426
Clé InChI JHHZLHWJQPUNKB-BYPYZUCNSA-O
Synonyme s-pyrrolidin-3-ol, s-3-hydroxypyrrolidine, 3s-pyrrolidin-3-ol, s-3-pyrrolidinol, s---3-pyrrolidinol, 3-pyrrolidinol, 3s, 3s-3-pyrrolidinol, 3s-3-hydroxypyrrolidine, s-3-hydroxy-pyrrolidine, s---3-hydroxypyrrolidine
CID PubChem 2733874
Nom IUPAC (3S)-pyrrolidine-3-ol
SMILES O[C@H]1CC[NH2+]C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-3-Pyrrolidinol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.0480g/mL
Point d’ébullition 108°C to 110°C (8.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4870 to 1.491
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.048
Poids de la formule 87.12
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(-)-3-Pyrrolidinol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.