Learn More
(S)-4,5,6,7-Tétrahydro-N2,N6-propionyl-2,6-benzothiazolédiamine, TRC
Code produit 30417188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30417188 10 mg
30415791 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30417188 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT29319510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1346617-47-7
Formule moléculaire C13 H19 N3 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 281.37
Synonyme Pramipexole Di-Amide
Nom IUPAC N-[(6S)-6-(propanoylamino)-4,5,6,7-tétrahydro-1,3-benzothiazol-2-yl]propanamide
SMILES CCC(=O)N[C@H]1CCc2nc(NC(=O)CC)sc2C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-4,5,6,7-Tetrahydro-N2,N6-propionyl-2,6-benzothiazolediamine
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H19N3O2S/c1-3-11(17)14-8-5-6-9-10(7-8)19-13(15-9)16-12(18)4-2/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16,18)/t8-/m0/s1
Poids de la formule 281.1198