Learn More
(S)-4-benzyl-2-oxazolidinone, 99 %, > 99 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10713613 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10713613 25 g Flacon en verre 25g
10637561 2.5 g Flacon en verre 2.50g
11946831 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10713613 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 402160250
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 90719-32-7 | C10H11NO2 | 177.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90719-32-7
Formule moléculaire C10H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 177.20
Numéro MDL MFCD00064496
Clé InChI OJOFMLDBXPDXLQ-VIFPVBQESA-N
Synonyme s-4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-benzyloxazolidin-2-one, 4s-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, s---4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-benzyl-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-phenylmethyl-, 4s, s-+-4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-phenylmethyl-2-oxazolidinone, 4s-4-phenylmethyl-1,3-oxazolidin-2-one
CID PubChem 736225
Nom IUPAC (4S)-4-benzyl-1,3-oxazolidine-2-one
SMILES O=C1N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Point de fusion 87.0°C to 90.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique − 62.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Conditions de rotation spécifiques − 62.00 (20.00°C C=1,CHCl3)
Quantité 25 g
Poids de la formule 177.2
Pourcentage de pureté 99%,>99% ee
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.