Learn More
(S)-(-)-4-benzyl-2-oxazolidinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443767 5 g 5g
11433767 1 g 1g
11453767 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11443767 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18236.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 90719-32-7 | C10H11NO2 | 177.20 g/mol
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone is used in chiral auxiliary asymmetric alkylation. It has been used in the synthesis of (S)-equol. Preparation and functionalization of chiral, stabilized ylides. It was used for asymmetric synthesis of (3R)- and (3S)-piperazic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone est utilisé dans l’alkylation asymétrique auxiliaire chirale. Elle a été utilisée pour le traitement de la dépendance vis-à-vis de l’héroïne Préparation et fonctionnalisation des ylures chirales stabilisées. Il a été utilisé pour la synthèse asymétrique de l’acide (3R)- et (3S)-pipérazique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90719-32-7
Formule moléculaire C10H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 177.20
Numéro MDL MFCD00064496
Clé InChI OJOFMLDBXPDXLQ-VIFPVBQESA-N
Synonyme s-4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-benzyloxazolidin-2-one, 4s-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, s---4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-benzyl-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-phenylmethyl-, 4s, s-+-4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-phenylmethyl-2-oxazolidinone, 4s-4-phenylmethyl-1,3-oxazolidin-2-one
CID PubChem 736225
Nom IUPAC (4S)-4-benzyl-1,3-oxazolidine-2-one
SMILES O=C1N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Point de fusion 87°C to 89°C
Beilstein 3649667
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Quantité 5 g
Poids de la formule 177.2
Rotation optique −64° (c=1 in Chloroform)
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté 99%