Learn More
(S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, TRC
Code produit 30332437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30332437 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30332437 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2858251G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
CAS 90719-32-7
Formule moléculaire C10 H11 N O2
Quantité 1 g
Synonyme 2-Oxazolidinone, 4-(phenylmethyl)-, (4S)-, 2-Oxazolidinone, 4-(phenylmethyl)-, (S)-, (4S)-4-(Phenylmethyl)-2-oxazolidinone, (-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (4S)-(-)-4-(Phenylmethyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (4S)-4-(Phenylmethyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (4S)-4-Benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, (4S)-4-Benzyloxazolidin-2-one, (4S)-Benzyloxazolidin-2-one, (S)-(-)-4-Benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, (S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Benzyl-2-oxazolidone, (S)-4-Benzyloxazolidin-2-one, (S)-4-Benzyloxy-2-azolidinone, (S)-4-Phenylmethyl-2-oxazolidinone, 4-(S)-Benzyl-2-oxazolidinone, 4S-(Phenylmethyl)oxazolidin-2-one, 4S-Benzyloxazolidin-2-one
Formule InChI InChI=1S/C10H11NO2/c12-10-11-9(7-13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)/t9-/m0/s1
SMILES O=C1N[C@@H](Cc2ccccc2)CO1
Nom IUPAC (4S)-4-benzyl-1,3-oxazolide-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 177.2
Poids de la formule 177.079