Learn More
(S)-4-Benzyl-3-butyryl-2-oxazolidinone
Code produit 15436609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15436609 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15436609 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64844.#0
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Composé N-(butyryl)oxazolidinone perméable aux cellules qui sert de contrôle négatif pour l'inhibiteur de migration des feuilles de cellules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-4-Benzyl-3-butyryl-2-oxazolidinone
CAS 112459-79-7
Couleur Blanc
Formule moléculaire C14H17NO3
Numéro MDL MFCD06411406
Quantité 5 mg
Synonyme s-4-benzyl-3-butyryloxazolidin-2-one, 4s-3-butyryl-4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-benzyl-3-butyryl-2-oxazolidinone, cell sheet migration inhibitor, negative control, 4s-4-benzyl-3-butanoyl-1,3-oxazolidin-2-one, 4s-4-benzyl-3-butyryl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 3-1-oxobutyl-4-phenylmethyl-, s, 4s-3-butyryl-4-benzyloxazolidin-2-one, 4s-4-benzyl-3-butanoyl-oxazolidin-2-one, n-butyryl-4-s phenylmethyl-2-oxazolidinone
Clé InChI HEJIYTVOUUVHRY-LBPRGKRZSA-N
SMILES CCCC(=O)N1C(COC1=O)CC2=CC=CC=C2
Nom IUPAC (4S)-4-benzyl-3-butanoyl-1,3-oxazolidin-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 247.294
CID PubChem 11010277
Poids de la formule 247.29
Forme physique Poudre